missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PHF19 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
133.80 CHF - 381.34 CHF
Spezifikation
Antigen | PHF19 |
---|---|
Konzentration | 0.44 mg/mL |
Anwendungen | Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Western Blot |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16839273
|
Proteintech
11895-1-AP-20UL |
20 μL |
133.80 CHF
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 14-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16829273
|
Proteintech
11895-1-AP-150UL |
150 μL |
381.34 CHF
150 Mikroliter |
Verfügbar ab: 14-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
PHF19 contains 2 PHD-type zinc fingers. It acts as a transcritpional repressor. Isoform 1 and isoform 2 inhibit transcription from an HSV-tk promoter.Spezifikation
PHF19 | |
Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
Q5T6S3, Q9CXG9 | |
26147, 296653, 74016 | |
PHF19 Fusion Protein Ag2511 | |
Primary | |
-20°C | |
PHF19 |
0.44 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
hPCL3, MTF2L1, PCL3, PHD finger protein 19, PHF19, Polycomb like protein 3 | |
Phf19 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |