Learn More
PHF19 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 11895-1-AP-150UL
Additional Details : Gewicht : 0.00010kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16829273
  • 381.34 CHF / 150 Mikroliter
Verfügbar ab: 22-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
PHF19 contains 2 PHD-type zinc fingers. It acts as a transcritpional repressor. Isoform 1 and isoform 2 inhibit transcription from an HSV-tk promoter.
Spezifikation
Spezifikation
PHF19
Polyclonal
Unconjugated
PHF19
hPCL3, MTF2L1, PCL3, PHD finger protein 19, PHF19, Polycomb like protein 3
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
26147, 296653, 74016
-20°C
Liquid
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot
0.44 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q5T6S3, Q9CXG9
Phf19
PHF19 Fusion Protein Ag2511
150 μL
Primary
Human, Mouse, Rat