Learn More
Liebherr™ Performance Underbench ATEX Lab Freezer
Secure, accurate and ultra energy-efficient, spark-free interior, fridge storage, the Liebherr™ ATEX Underbench Lab Freezer is designed for general purpose applications with Liebherr build-quality you can rely on.
2299.00 CHF - 2399.00 CHF
Spezifikation
Typ | ATEX freezer |
---|---|
Kapazität (angloamerikanisch) | 26.7 gal. |
Kapazität (metrisch) | 101 L |
Temperaturbereich | -9°C to -30°C |
Temperaturauflösung | Display 0.1 °C |
Produktcode | Marke | Schubladen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Schubladen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
30464308
![]() |
Liebherr™
SFTFG1501 |
Not included |
2299.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
30464305
![]() |
Liebherr™
SFTFG1501740 |
3 transparent freezer drawers |
2399.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Spark-Free underbench Lab Freezer for storage of solvents and reagents, width 600mm, gross capacity 101 L
- Temperature range -9 / -30°C, +/- 5°C temperature stability tested to EN60068-3
- White exterior, commercial-grade moulded polystyrol interior
- static refrigeration with manual defrost
- Refrigerant R 290, connection rating 2.0 A, 220-240V/50/1-ph, energy consumption 180 kWh/a
- 73 Lnet capacity
- 2 glass shelves
- ATEX-certified spark-free interior
- Multifunctional digital controller with high resolution display and connectivity options
- Door lock, reversible hinges, antimicrobial lever handle
- 40 kg shelf load
Spezifikation
ATEX freezer | |
101 L | |
Display 0.1 °C | |
±5 K | |
1 | |
Scratch-resistant Painted Steel | |
Commercial-grade moulded polystyrol | |
ISO 9001, ISO 14001, CE, ATEX, DIN 13277 | |
Monochrome display in door | |
Low-maintenance rear-wall wire-on-tube | |
Spark-free lab freezer storage | |
Scientific Performance | |
Manual | |
LAN/WiFi module optional | |
CEE 7/7 | |
50 Hz | |
110 W | |
Low energy consumption | |
R 600a |
26.7 gal. | |
-9°C to -30°C | |
NTC | |
Reversible, Self-closing, Fitted Lock | |
White Powder-coated steel | |
Polystyrene | |
2 | |
Underbench, SFTfg 1501 | |
White | |
Touch control / digital display in door | |
1 x 10 mm | |
2 yrs parts and labor | |
SmartCoolingHub | |
2.0 A | |
220/240 V | |
1, single phase | |
180 kWh/a | |
CFC-free |