Learn More
Liebherr™ Leistung im unteren Bereich ATEX Laborgefrierschrank
Artikelnummer. 30464308 Alle ansehen Liebherr Appliances Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Schubladen:
3 transparente Gefrierschubladen
Nicht enthalten
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Schubladen Packungsgröße
30464308 Nicht enthalten 1 Stück
30464305 3 transparente Gefrierschubladen 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30464308 Lieferant Liebherr™ Lieferanten-Nr. SFTFG1501
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2413.95 CHF
    2299.00 CHF / 1 Stück
    Sparen 114.95 CHF
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Sicherer, präziser und hocheffizienter, funkenfreier Innenraum, Kühlaufbewahrung, der Liebherr™ ATEX Der Untertisch-Laborgefrierschrank ist für allgemeine Anwendungen konzipiert mit Liebherr Verarbeitungsqualität, auf die Sie sich verlassen können.
  • Funkenfreier Untertisch-Laborgefrierschrank zur Lagerung von Lösungsmitteln und Reagenzien, Breite 600 mm, maximale Kapazität 101 l
  • Temperaturbereich -9 °C bis -30 °C ± , 5 °C, Temperaturstabilität getestet bis EN60068-3
  • Weiße Außenfassade, gewerblich geformte Polystirol-Innenausstattung
  • Statische Kühlung mit manuellem Abtauen
  • Kältemittel R 290, Anschlusswert 2,0 A, 220-240V/50/1-ph, Energieverbrauch 180 kWh/a
  • 73 Lnet Kapazität
  • 2 Glasregale
  • ATEX-zertifiziertes, funkenfreies Interieur
  • Multifunktionaler digitaler Controller mit hochauflösendem Display und Konnektivitätsoptionen
  • Türschloss, wendbare Scharniere, antimikrobieller Hebelgriff
  • 40 kg Regalladung
  • Eine 5-jährige verlängerte Garantieoption ist in ausgewählten Ländern verfügbar
Spezifikation
Typ ATEX Gefrierschrank
Kapazität (angloamerikanisch) 26,7 gal.
Kapazität (metrisch) 101 L
Temperaturbereich -9 bis -30 °C
Temperaturauflösung Anzeige 0.1 °C
Temperatursensor NTC
Temperaturstabilität ±5 K
Ausführung der Tür Reversibel, selbstschließendes, angepasstes Schloss
No. of Doors 1
Door Material Weiß pulverbeschichteter Stahl
Schrankmaterial Kratzfester lackierter Stahl
Kammermaterial Polystyrol
Innen Formgepresstes Polystyrol in Industriequalität
Einschübe 2
Schubladen Nicht enthalten
Zertifizierung/Konformität ISO 9001, ISO 14001, EC, ATEX, DIN 13277
Modell Untertisch, SFTfg 1501
Display Monochrome Anzeige in der Tür
Farbe Weiß
Kondensatortyp Wartungsarmes rückseitiges Draht-auf-Rohr-System
Regelungsart Berührungssteuerung / Digitalanzeige in der Tür
Zur Verwendung mit (Anwendung) Funkenfreie Lagerung im Laborgefrierschrank
Anschlüsse 1 x 10 mm
Produktlinie Wissenschaftliche Leistung
Gewährleistung 2 Jahre Ersatzteile, 5 Jahre optionale erweiterte Garantie
Abtauen Manuell
Überwachungsoptionen SmartCoolingHub
Konnektivität LAN/WLAN-Modul optional
Stromstärke 2,0 A
Steckertyp CEE 7/7
Spannung 220/240 V
Frequenz 50 Hz
Phase 1, einphasig
Wirkleistung 110 W
Energieverbrauch 180 kWh/a
Umweltfreundliche Eigenschaften Niedriger Energieverbrauch
Kompressor FCKW-frei
Kältemittel R600A
Versandgewicht (metrisch) 38 kg