Learn More
Liebherr™ Leistung im unteren Bereich ATEX Laborgefrierschrank
Artikelnummer. 30464305 Alle ansehen Liebherr Appliances Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Schubladen:
3 transparente Gefrierschubladen
Nicht enthalten
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Schubladen Packungsgröße
30464305 3 transparente Gefrierschubladen 1 Stück
30464308 Nicht enthalten 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Artikelnummer. 30464305 Lieferant Liebherr™ Lieferanten-Nr. SFTFG1501740
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2518.95 CHF
    2399.00 CHF / 1 Stück
    Sparen 119.95 CHF
    4% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 05-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Sicherer, präziser und hocheffizienter, funkenfreier Innenraum, Kühlaufbewahrung, der Liebherr™ ATEX Der Untertisch-Laborgefrierschrank ist für allgemeine Anwendungen konzipiert mit Liebherr Verarbeitungsqualität, auf die Sie sich verlassen können.
  • Funkenfreier Unterbau-Laborgefrierschrank zur Lagerung von Lösungsmitteln und Reagenzien, Breite 600 mm, Bruttovolumen 101 l
  • Temperaturbereich -9 / -30 °C, +/- 5 °C Temperaturstabilität geprüft nach EN60068-3
  • Außen weiß, innen aus formgepresstem Polystyrol in Gewerbequalität
  • Statische Kühlung mit manueller Abtauung
  • Kältemittel R 290, Anschlussstrom 2,0 A, 220–240 V/50 Hz/1-phasig, Energieverbrauch 180 kWh/a
  • 73 L Nettokapazität
  • 2 Glasablagen
  • ATEX-zertifizierter funkenfreier Innenraum
  • Multifunktionaler digitaler Controller mit hochauflösendem Display und Anschlussmöglichkeiten
  • Türschloss, umkehrbare Scharniere, antimikrobieller Türgriff
  • 40 kg Regalbelastung
Spezifikation
Typ ATEX Gefrierschrank
Kapazität (angloamerikanisch) 26,7 gal.
Kapazität (metrisch) 101 L
Temperaturbereich -9 bis -30 °C
Temperaturauflösung Anzeige 0.1 °C
Temperatursensor NTC
Temperaturstabilität ±5 K
Ausführung der Tür Wendeschloss, selbstschließend, passgenaues Schloss
No. of Doors 1
Door Material Weiß pulverbeschichteter Stahl
Schrankmaterial Kratzfester lackierter Stahl
Kammermaterial Polystyrol
Innen Formgepresstes Polystyrol in Industriequalität
Einschübe 2
Schubladen 3 transparente Gefrierschubladen
Anzahl Schubfächer 3
Zertifizierung/Konformität ISO 9001, ISO 14001, EC, ATEX, DIN 13277
Modell Untertisch, SFTfg 1501 740
Display Monochrome Anzeige in der Tür
Farbe Weiß
Kondensatortyp Wartungsarmes rückseitiges Draht-auf-Rohr-System
Regelungsart Berührungssteuerung / Digitalanzeige in der Tür
Zur Verwendung mit (Anwendung) Funkenfreie Lagerung im Laborgefrierschrank
Anschlüsse 1 x 10 mm
Produktlinie Wissenschaftliche Leistung
Gewährleistung 1 Jahr Ersatzteile und Arbeit
Abtauen Manuell
Überwachungsoptionen SmartCoolingHub
Konnektivität LAN/WLAN-Modul optional
Stromstärke 2,0 A
Steckertyp CEE 7/7
Spannung 220/240 V
Frequenz 50 Hz
Phase 1, einphasig
Wirkleistung 110 W
Energieverbrauch 180 kWh/a
Umweltfreundliche Eigenschaften Niedriger Energieverbrauch
Kompressor FCKW-frei
Kältemittel R600A
Versandgewicht (metrisch) 40 kg