Learn More
Kartell™ Ovale Rührstäbe
Bietet ein effektives Rühren von Proben durch magnetische Manipulation
Marke: Kartell™ 0068600
130.15 CHF gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21656" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.14000kg
Beschreibung
- Ideal für Behälter oder Flaschen mit rundem Boden
- Für Lebensmittel geeignet
- Magnet mit PTFE-Beschichtung
- Die ovale Form ist ideal für eine homogene Mischung in Rundbodenbechern
Spezifikation
16 mm | |
Magnet, PTFE | |
35 mm |
10/Pckg. | |
Ideal für Behälter/Flaschen mit runden Böden | |
Oval |