Learn More
Kartell™ Ovale Rührstäbe
Bietet ein effektives Rühren von Proben durch magnetische Manipulation
74.05 CHF - 137.00 CHF
Spezifikation
Material | Magnet, PTFE |
---|---|
Menge | 10/Pckg. |
Form | Oval |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Ideal für Behälter/Flaschen mit runden Böden |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15865537
|
Kartell™
0068300 |
20 mm |
74.05 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 17-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15875537
|
Kartell™
0068400 |
25 mm |
102.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15885537
|
Kartell™
0068600 |
35 mm |
137.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Ideal für Behälter oder Flaschen mit rundem Boden
- Für Lebensmittel geeignet
- Magnet mit PTFE-Beschichtung
- Die ovale Form ist ideal für eine homogene Mischung in Rundbodenbechern
Spezifikation
Magnet, PTFE | |
10/Pckg. | |
Oval | |
Ideal für Behälter/Flaschen mit runden Böden |