Learn More
Offene Spitzen für Pasteurpipetten
Zum Transferieren kleiner Flüssigkeitsmengen.
139.00 CHF
Spezifikation
Menge | 1000/Pckg. |
---|---|
Spitzenform | Unwattiert |
Volumen (metrisch) | 2 ml |
Typ | Offene Spitze |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) Spitze | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) Spitze | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15708067
|
MBL
SPP004 |
230 mm |
139.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 04-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15798057
|
MBL
SPP002 |
150 mm |
139.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 18-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Zum Transferieren kleiner Flüssigkeitsmengen.
- Zum Transferieren kleiner Flüssigkeitsmengen
Spezifikation
1000/Pckg. | |
Unwattiert | |
2 ml | |
Offene Spitze |