Learn More
Offene Spitzen für Pasteurpipetten
Artikelnummer. 15708067
Click to view available options
Länge (metrisch) Spitze:
150 mm
230 mm
Packungsgröße:
1000 Stück
Artikelnummer. 15708067
Marke: MBL SPP004
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Transferieren kleiner Flüssigkeitsmengen.
  • Zum Transferieren kleiner Flüssigkeitsmengen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Länge (metrisch) Spitze 230 mm
Menge 1000/Pckg.
Spitzenform Unwattiert
Volumen (metrisch) 2 ml
Typ Offene Spitze