Learn More
Offene Spitzen für Pasteurpipetten
Artikelnummer. 15798057
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch) Spitze:
150 mm
230 mm
Packungsgröße:
1000 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Spitze Packungsgröße
15798057 150 mm 1000 Stück
15708067 230 mm 1000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15798057 Lieferant MBL International Lieferanten-Nr. SPP002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    59.45 CHF
    49.60 CHF / 1000 Stück
    Sparen 9.85 CHF
    16% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zum Transferieren kleiner Flüssigkeitsmengen.
  • Zum Transferieren kleiner Flüssigkeitsmengen
Spezifikation
Material Glas
Länge (metrisch) Spitze 150 mm
Menge 1000/Pckg.
Spitzenform Unwattiert
Volumen (metrisch) 2 ml
Länge (metrisch) 150 mm (Spitze)
Typ Offene Spitze