missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hamilton™ Spritze aus Borosilikatglas und PTFE
Nützlich für die Analyse thermisch instabiler Proben, vermeidet Ungleichbehandlung des Siedepunkts.
132.00 CHF - 171.00 CHF
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) | 6.6 mm |
---|---|
Produkttyp | Gasdichte Spritze |
Volumen (metrisch) | 10 μl |
Art der Kanülenspitze | 3 |
Anschlusstyp | Abnehmbar |
Produktcode | Marke | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11572255
|
Hamilton™
87404 |
1700 Series |
132.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11520082
|
Hamilton™
87405 |
1800 Series |
171.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Bei der On-Column-Injektion wird die flüssige Probe direkt in die Säule eingeführt
- Verwendet Spritzen mit Spitzentyp 3
- Spitzentyp 3, angepasst an das typische Septum des On-Column-Injektors
- Nadeln sind auf den Innendurchmesser der Säule eingestellt
Spezifikation
6.6 mm | |
10 μl | |
Abnehmbar |
Gasdichte Spritze | |
3 |