Learn More
Hamilton™ Spritze aus Borosilikatglas und PTFE
Nützlich für die Analyse thermisch instabiler Proben, vermeidet Ungleichbehandlung des Siedepunkts.
Marke: Hamilton™ 87405
Additional Details : Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
- Bei der On-Column-Injektion wird die flüssige Probe direkt in die Säule eingeführt
- Verwendet Spritzen mit Spitzentyp 3
- Spitzentyp 3, angepasst an das typische Septum des On-Column-Injektors
- Nadeln sind auf den Innendurchmesser der Säule eingestellt
Spezifikation
Borosilikatglas, PTFE | |
Gasdichte Spritze | |
Je 1 | |
3 |
6.6 mm | |
1800 Series | |
10 μl | |
Abnehmbar |