Learn More
Hamilton™ Spritze aus Borosilikatglas und PTFE
Nützlich für die Analyse thermisch instabiler Proben, vermeidet Ungleichbehandlung des Siedepunkts.
Marke: Hamilton™ 87404
Additional Details : Gewicht : 0.04800kg
Beschreibung
- Bei der On-Column-Injektion wird die flüssige Probe direkt in die Säule eingeführt
- Verwendet Spritzen mit Spitzentyp 3
- Spitzentyp 3, angepasst an das typische Septum des On-Column-Injektors
- Nadeln sind auf den Innendurchmesser der Säule eingestellt
Spezifikation
Ja | |
Gassterilisierbar | |
0.460 mm | |
0.17 mm | |
1000 psig/68.9 bar | |
1700 Series | |
1/Packung | |
3 | |
Abnehmbar |
Borosilikatglas, Quarzglas, PTFE | |
0.10 mm | |
6.6 mm | |
Gasdichte Spritze | |
115 °C | |
10 °C | |
10 μl | |
0,17 mm ga. Verbindungsstücke, Serie 1700 |