Learn More
Welch Ilmvac™ Ölnebelfilter
Kein Ausstoß von Ölnebel. Welch Ilmvac™ Ölnebelfilter bestechen durch ihr transparentes Polyamidgehäuse, das eine einfache Überprüfung des Kontaminationsgrads sowie der Filtersättigung ermöglicht.
130.38 CHF - 275.86 CHF
Product Code | Brand | Größe | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Größe | Price | Quantity & Availability | |||||
10613682
|
Welch Ilmvac™
700010 |
DN 16 KF |
130.38 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10330641
|
Welch Ilmvac™
700011 |
DN 25 KF |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
Description
- Wirtschaftliche Nebelfilter mit KF-Flanschen
- Bei Blockade des Filtereinsatzes öffnet sich automatisch ein integriertes Drucksteuerungsventil und verringert sofort den aufgestauten Druck
- Abgenutzte Filtereinsätze können einfach ausgetauscht werden
Specifications
1/Packung | |
Ölnebelfilter |