Learn More
Welch Ilmvac™ Ölnebelfilter
Kein Ausstoß von Ölnebel. Welch Ilmvac™ Ölnebelfilter bestechen durch ihr transparentes Polyamidgehäuse, das eine einfache Überprüfung des Kontaminationsgrads sowie der Filtersättigung ermöglicht.
Marke: Welch Ilmvac™ 700010
Additional Details : Gewicht : 0.05828kg
Beschreibung
- Wirtschaftliche Nebelfilter mit KF-Flanschen
- Bei Blockade des Filtereinsatzes öffnet sich automatisch ein integriertes Drucksteuerungsventil und verringert sofort den aufgestauten Druck
- Abgenutzte Filtereinsätze können einfach ausgetauscht werden
Spezifikation
1/Packung | |
DN 16 KF | |
Ölnebelfilter |