Learn More
Fisherbrand™ Achtseitiger PTFE-Rührstab
Für stabiles Rühren. Diese Rührstäbchen aus PTFE sind autoklavierbar und haben einen Mittelring. Die flache Oberfläche ermöglicht eine gute Vermischung.
Marke: Fisherbrand™
Additional Details : Gewicht : 0.11880kg
Beschreibung
- Stabiler magnetischer Rührstab für allgemeine Anwendungen
- Die flache Oberfläche liefert eine größere Mischwirkung
- Alle haben einen Mittelring
- AlNiCo-V-Magnete, umgeben von PTFE
- Autoklavierbar
Spezifikation
9.5 mm | |
Weiß | |
Behälter & Gefäße / Heizrührer | |
Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB) | |
Achtseitig |
PTFE-ummantelter Magnetkern aus Alnico V | |
10/Pckg. | |
Ja | |
51 mm |