Learn More
Fisherbrand™ Achtseitiger PTFE-Rührstab
Für stabiles Rühren. Diese Rührstäbchen aus PTFE sind autoklavierbar und haben einen Mittelring. Die flache Oberfläche ermöglicht eine gute Vermischung.
9.15 CHF - 36.65 CHF
Spezifikation
Menge 10/Pckg.
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Länge (metrisch) Durchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Länge (metrisch) Durchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11577772
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
13 mm 8 mm
9.15 CHF
10 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11507782
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
38 mm 8 mm
23.75 CHF
10 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11537782
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
38 mm 9.5 mm
22.45 CHF
10 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11547782
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
51 mm 9.5 mm
32.75 CHF
10 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11527782
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
25 mm 9.5 mm
15.90 CHF
10 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11557782
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
64 mm 9.5 mm
36.65 CHF
10 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Robuster, vielseitig verwendbarer Magnetrührstab
  • Ebene Oberflächen sorgen für eine bessere Durchmischung
  • Alle Versionen mit Mittelring
  • AlNiCo-V-Magnete in PTFE eingegossen
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
10/Pckg.