Learn More
Fisherbrand™ Achtseitiger PTFE-Rührstab
Für stabiles Rühren. Diese Rührstäbchen aus PTFE sind autoklavierbar und haben einen Mittelring. Die flache Oberfläche ermöglicht eine gute Vermischung.
Marke:  Fisherbrand™
Additional Details : Gewicht : 0.09000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11537782
  • 22.45 CHF / 10 Stück
Verfügbar ab: 24-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Stabiler magnetischer Rührstab für allgemeine Anwendungen
  • Die flache Oberfläche liefert eine größere Mischwirkung
  • Alle haben einen Mittelring
  • AlNiCo-V-Magnete, umgeben von PTFE
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
9.5 mm
PTFE-ummantelter Magnetkern aus Alnico V
Weiß
Behälter & Gefäße / Heizrührer
Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB)
Achtseitig
PTFE
PTFE-Rührstäbe, achtseitig
10/Pckg.
Ja
38 mm