Learn More
Bel-Art™ Achteckige Spinbar™ Magnetrührstäbe
Achteckige Magnetrührstäbe mit integriertem Mittelring kommen am häufigsten zum Rühren kleiner Mengen in Gefäßen wie Fläschchen, Röhrchen und Gradientenmischern zum Einsatz.
6.65 CHF - 22.25 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Ja |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | FDA, USP Klasse VI, ISO 9001:2008 |
Farbe | Weiß |
Material | Alnico-Magnet |
Form | Achteckig |
Produktcode | Marke | Durchmesser (angloamerikanisch) | Durchmesser (metrisch) | Länge (angloamerikanisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (angloamerikanisch) | Durchmesser (metrisch) | Länge (angloamerikanisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
11775054
|
Bel-Art™
F37110-0078 |
0.31 Zoll | 8 mm | 0.87 Zoll | 22 mm |
7.35 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15415504
|
Bel-Art™
F37110-5838 |
0.37 Zoll | 9.5 mm | 0.625 Zoll | 16 mm |
6.65 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
16459323
|
Bel-Art™
F37110-0003 |
0.5 in. | 12.7 mm | 3 in. | 76.2 mm |
22.25 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
Beschreibung
Achteckige Magnetrührstäbe mit integriertem Mittelring kommen am häufigsten zum Rühren kleiner Mengen in Gefäßen wie Fläschchen, Röhrchen und Gradientenmischern zum Einsatz. Sie sind besonders nützlich für die Umweltanalytik und biowissenschaftliche Anwendungen, bei denen kleinere Proben vorbereitet und bewertet werden müssen.
- Gekapselter Alnico-Magnet gemäß Vorschriften der FDA, reibungsarme Beschichtung aus Teflon™ USP Klasse VI, langlebig und inert
- Das unregelmäßige Profil verfügt über eine größere Oberfläche und erzeugt zusätzliche Verwirbelungen im Vergleich zur glatten Oberfläche von zylindrischen Stäben
- Der Mittelring sorgt für verminderte Reibung und Geräuschentwicklung
- Autoklavierbar
- Hergestellt in einer registrierten ISO 9001:2008-Einrichtung mit SGS-Zertifizierung
Spezifikation
Ja | |
Weiß | |
Achteckig |
FDA, USP Klasse VI, ISO 9001:2008 | |
Alnico-Magnet |