Learn More
Bel-Art™ Achteckige Spinbar™ Magnetrührstäbe
Achteckige Magnetrührstäbe mit integriertem Mittelring kommen am häufigsten zum Rühren kleiner Mengen in Gefäßen wie Fläschchen, Röhrchen und Gradientenmischern zum Einsatz.
Marke: Bel-Art™ F37110-0078
6.40 CHF gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21656" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Gekapselter Alnico-Magnet gemäß Vorschriften der FDA, reibungsarme Beschichtung aus Teflon™ USP Klasse VI, langlebig und inert
- Das unregelmäßige Profil verfügt über eine größere Oberfläche und erzeugt zusätzliche Verwirbelungen im Vergleich zur glatten Oberfläche von zylindrischen Stäben
- Der Mittelring sorgt für verminderte Reibung und Geräuschentwicklung
- Autoklavierbar
- Hergestellt in einer registrierten ISO 9001:2008-Einrichtung mit SGS-Zertifizierung
Spezifikation
8 mm | |
0.31 Zoll | |
50 | |
Ja | |
22 mm |
0.87 Zoll | |
Weiß | |
Alnico-Magnet | |
FDA, USP Klasse VI, ISO 9001:2008 | |
Achteckig |