Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Gel and PCR Clean-up XS
Konzentrierte Aufreinigung mit kleinen Elutionsvolumina von PCR-Reaktionsgemischen und Agarosegelen
36.60 CHF - 499.00 CHF
Spezifikation
Fassungsvermögen | 5µ g |
---|---|
Säulentyp | XS-Zentrifugationssäule |
Inhalt und Lagerung | Ungefährlich, 18 °C bis 25 °C |
Nachweisverfahren | Silika-Membran-Technologie |
Isolation Technology | Silika-Membran-Technologie |
Produktcode | Marke | Anzahl Reaktionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anzahl Reaktionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17192796
|
Macherey-Nagel™
740611.10 |
10 |
36.60 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17112806
|
Macherey-Nagel™
740611.50 |
50 |
105.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17102806
|
Macherey-Nagel™
740611.250 |
250 |
499.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Rapid concentration and clean up of PCR products
- 2 in 1 kit for reaction mixtures and gel extraction
- XS column design enables elution of highly concentrated DNA
Spezifikation
5µ g | |
Ungefährlich, 18 °C bis 25 °C | |
Silika-Membran-Technologie | |
6 bis 12 µl | |
Agarose-Gel | |
Nein | |
pH-Indikator im Lieferumfang enthalten | |
DNA | |
A260/A280: 1,8-1,9 | |
Raumtemperatur | |
DNA-Fragmente | |
Rückgewinnung 70 bis 95 % |
XS-Zentrifugationssäule | |
Silika-Membran-Technologie | |
Agarose-Gel, PCR-Reaktionsgemisch | |
Zentrifugation, Vakuum, Vortex-Mischer | |
PCR-Aufreinigung und Gelextraktion, Probenkonzentration | |
NucleoSpin Gel- und PCRAufreinigungssäulen XS, Puffer | |
Gelextraktion und PCR-Aufreinigung | |
Nukleinsäure-Aufreinigungskit | |
<200 µl PCR-Reaktionsgemisch, < 200 mg Agarose-Gel | |
50 bp bis 20 kbp | |
15 Min/6 Präp |
For research use only