Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Gel and PCR Clean-up XS
Konzentrierte Aufreinigung mit kleinen Elutionsvolumina von PCR-Reaktionsgemischen und Agarosegelen
Marke: Macherey-Nagel™ 740611.50
Additional Details : Gewicht : 0.32900kg
Beschreibung
- Schnelle Konzentration und Reinigung von PCR-Produkten
- 2-in-1-Kit für Reaktionsgemische und Gelextraktion
- Die XS-Säulenkonstruktion ermöglicht die Elution hochkonzentrierter DNA
Spezifikation
5µ g | |
Ungefährlich, 18 °C bis 25 °C | |
Silika-Membran-Technologie | |
6 bis 12 µl | |
Agarose-Gel | |
Nein | |
pH-Indikator im Lieferumfang enthalten | |
50 | |
Nukleinsäure-Aufreinigungskit | |
<200 µl PCR-Reaktionsgemisch, < 200 mg Agarose-Gel | |
50 bp bis 20 kbp | |
15 Min/6 Präp |
XS-Zentrifugationssäule | |
Silika-Membran-Technologie | |
Agarose-Gel, PCR-Reaktionsgemisch | |
Zentrifugation, Vakuum, Vortex-Mischer | |
PCR-Aufreinigung und Gelextraktion, Probenkonzentration | |
NucleoSpin Gel- und PCRAufreinigungssäulen XS, Puffer | |
Gelextraktion und PCR-Aufreinigung | |
DNA | |
A260/A280: 1,8-1,9 | |
Raumtemperatur | |
DNA-Fragmente | |
Rückgewinnung 70 bis 95 % |
Sicherheit und Handhabung
- NucleoSpin Gel and PCR Clean-up XS (50)
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: guanidium thiocyanite
For research use only