Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Gel and PCR Clean-up XS
Konzentrierte Aufreinigung mit kleinen Elutionsvolumina von PCR-Reaktionsgemischen und Agarosegelen
Marke:  Macherey-Nagel™ 740611.250
462.57 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23283" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 1.02130kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17102806
  • 499.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 11-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Schnelle Konzentration und Reinigung von PCR-Produkten
  • 2-in-1-Kit für Reaktionsgemische und Gelextraktion
  • Die XS-Säulenkonstruktion ermöglicht die Elution hochkonzentrierter DNA
Spezifikation
Spezifikation
5µ g
Ungefährlich, 18 °C bis 25 °C
Silika-Membran-Technologie
6 bis 12 µl
Agarose-Gel
Nein
pH-Indikator im Lieferumfang enthalten
250
Nukleinsäure-Aufreinigungskit
<200 µl PCR-Reaktionsgemisch, < 200 mg Agarose-Gel
50 bp bis 20 kbp
15 Min/6 Präp
XS-Zentrifugationssäule
Silika-Membran-Technologie
Agarose-Gel, PCR-Reaktionsgemisch
Zentrifugation, Vakuum, Vortex-Mischer
PCR-Aufreinigung und Gelextraktion, Probenkonzentration
NucleoSpin Gel- und PCRAufreinigungssäulen XS, Puffer
Gelextraktion und PCR-Aufreinigung
DNA
A260/A280: 1,8-1,9
Raumtemperatur
DNA-Fragmente
Rückgewinnung 70 bis 95 %
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • NucleoSpin Gel and PCR Clean-up XS (250)
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P330-Mund ausspülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: guanidium thiocyanate