Learn More
Copan Italia™ Nicht-kalibrierte Impföse
85.00 CHF - 93.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Impföse |
---|---|
Gauge | 26 G |
Menge | 25/Packung |
Kalibriert | Nein |
Produktcode | Marke | Diameter (Metric) Inside | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Diameter (Metric) Inside | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11756528
|
Copan Italia™
311C25T |
3 mm |
93.00 CHF
25 Stück |
Verfügbar ab: 08-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11766528
|
Copan Italia™
312C25T |
4 mm |
85.00 CHF
25 Stück |
Verfügbar ab: 08-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11776528
|
Copan Italia™
313C25T |
5 mm |
85.00 CHF
25 Stück |
Verfügbar ab: 08-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Spezifikation
Impföse | |
26 G | |
25/Packung | |
Nein |