Learn More
Copan Italia™ Nicht-kalibrierte Impföse
Marke:  Copan Italia™ 311C25T
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11756528
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    93.00 CHF
    81.40 CHF / 25 Stück
    Sparen 11.60 CHF
    12% Rabatt
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 06-10-2025
Spezifikation
3 mm
26 G
Nein
Impföse
25/Packung
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Copan Italia™ Nicht-kalibrierte Impföse > Durchmesser: 3mm