Learn More
Copan Italia™ Nicht-kalibrierte Impföse
Marke:  Copan Italia™ 313C25T
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11776528
  • 85.00 CHF / 25 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 29-09-2025
Spezifikation
5 mm
26 G
Nein
Impföse
25/Packung
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Copan Italia™ Nicht-kalibrierte Impföse > Durchmesser: 5mm