Learn More
NKR-P1 Antibody (3.2.3) - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
199.00 CHF - 582.00 CHF
Spezifikation
Antigen NKR-P1
Klon 3.2.3
Konzentration 0.51 mg/mL
Verdünnung Flow Cytometry 1:10 - 1:1000, Immunohistochemistry 1:10 - 1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:10-1:500, CyTOF-ready
Anwendungen Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), CyTOF
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18461252
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP2-22437-100ug
100 ug Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
18139371
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP2-22437
500 μg Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
NKR-P1 Monoclonal specifically detects NKR-P1 in Rat samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, CyTOF-ready.
Spezifikation
Spezifikation
NKR-P1
0.51 mg/mL
Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), CyTOF
Unconjugated
Mouse
Rat
689817
Rat 24.5 kD cell surface protein known as NKR-P1
Primary
Store at -20C. Avoid freeze-thaw cycles.
3.2.3
Flow Cytometry 1:10 - 1:1000, Immunohistochemistry 1:10 - 1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:10-1:500, CyTOF-ready
Monoclonal
Purified
RUO
killer cell lectin-like receptor subfamily B, member 1, Klrb1, Klrb1 killer cell lectin-like receptor subfamily B, member 1, Klrb1d, Klrb1f, Klrb1g, Klrb6, Nkr-p1e, Nkrp-1e, NKR-P1G
KLRB1
IgG1 κ
Protein G purified
This antibody reacts with Rat.