Learn More
NKR-P1 Antibody (3.2.3) - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Novus Biologicals NBP2-22437
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 18139371
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
NKR-P1 Monoclonal specifically detects NKR-P1 in Rat samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, CyTOF-ready.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
NKR-P1
Monoclonal
0.51 mg/mL
Flow Cytometry 1:10 - 1:1000, Immunohistochemistry 1:10 - 1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:10-1:500, CyTOF-ready
KLRB1
Rat 24.5 kD cell surface protein known as NKR-P1
500 μg
Primary
This antibody reacts with Rat.
Store at -20C. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG1 κ
Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), CyTOF
3.2.3
Unconjugated
killer cell lectin-like receptor subfamily B, member 1, Klrb1, Klrb1 killer cell lectin-like receptor subfamily B, member 1, Klrb1d, Klrb1f, Klrb1g, Klrb6, Nkr-p1e, Nkrp-1e, NKR-P1G
Mouse
Protein G purified
RUO
689817
Rat