missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
NKR-P1 Antibody (3.2.3) - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-22437-100ug
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
NKR-P1 Monoclonal specifically detects NKR-P1 in Rat samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, CyTOF-ready.
Spezifikation
| NKR-P1 | |
| Monoclonal | |
| 0.51 mg/mL | |
| Flow Cytometry 1:10 - 1:1000, Immunohistochemistry 1:10 - 1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:10-1:500, CyTOF-ready | |
| KLRB1 | |
| Rat 24.5 kD cell surface protein known as NKR-P1 | |
| 100 ug | |
| Primary | |
| This antibody reacts with Rat. | |
| Store at -20C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG1 κ |
| Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), CyTOF | |
| 3.2.3 | |
| Unconjugated | |
| killer cell lectin-like receptor subfamily B, member 1, Klrb1, Klrb1 killer cell lectin-like receptor subfamily B, member 1, Klrb1d, Klrb1f, Klrb1g, Klrb6, Nkr-p1e, Nkrp-1e, NKR-P1G | |
| Mouse | |
| Protein G purified | |
| RUO | |
| 689817 | |
| Rat | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
For Research Use Only
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur