Learn More
Nitratlösung für Ionenchromatographie 1 g/l H2O-Matrix, Fisher Chemical™ Artikelnummer.: 12982155
Verfügbar ab: 18-07-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nitratlösung für Ionenchromatographie 1 g/l H2O-Matrix, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12982155 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
250 ml
Click to view available options
Menge:
100 ml
250 ml
500 ml
Artikelnummer. 12982155
Marke: Fisher Chemical A 030 250
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO 9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025 konform ist und Vorschriften des ISO-Leitfadens 34 einhält.
Chemische Identifikatoren
CAS 14797-55-8
InChI-Schlüssel NHNBFGGVMKEFGY-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 943
ChEBI CHEBI:17632
IUPAC-Name Nitrat
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nitrat
Verpackung Flasche
Physikalische Form Flüssig
Summenformel NO3-
Konzentration 1 g/l
Typ Standardlösung für die Ionenchromatographie mit einer Komponente
SMILES [N+](=O)([O-])[O-]
Solvent or Matrix H2O
Molekulargewicht (g/mol) 62.004
Menge 250 ml
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1036189 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/03/2025 Catalog NumberA 030 250
Chargennummer1011955 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/03/2025 Catalog NumberA 030 250
Chargennummer1039357 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/03/2025 Catalog NumberA 030 250
Chargennummer1011550 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/03/2025 Catalog NumberA 030 250
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Nitratlösung für Ionenchromatographie 1 g/l H2O-Matrix, Fisher Chemical™ >