Learn More
NO3- f(N)-Nitratlösung für die Ionenchromatographie 1 g/L H2O Matrix, Fisher chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12922165 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 ml
250 ml
500 ml
Verpackung:
Flasche
Packungsgröße:
250 Milliliter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
12922165 500 ml Flasche 500 Milliliter
12902165 100 ml Flasche -
12912165 250 ml Flasche 250 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12922165 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. A 031 500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    129.00 CHF
    116.60 CHF / 500 Milliliter
    Sparen 12.40 CHF
    9% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Añadir a la cesta
missing translation for 'validMainframeMsg'
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025- -konform ist und Vorschriften des ISO 34-Leitfadens einhält.
Identificadores de productos químicos
CAS 14797-55-8
Summenformel NO3-
Molekulargewicht (g/mol) 62.004
InChI-Schlüssel NHNBFGGVMKEFGY-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 943
ChEBI CHEBI:17632
IUPAC-Name Nitrat
SMILES [N+](=O)([O-])[O-]
Especificaciones
Chemischer Name oder Material Nitrat
Verpackung Flasche
Physikalische Form Flüssig
Konzentration 1 g/L ±0,002
Typ Einkomponenten-Standardlösung
Solvent or Matrix Wasser
Menge 500 ml
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.