Learn More
NO3- f(N)-NITRAT-Lösung für Ionenchromatographie 1 g/l H2O-Matrix, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12912165 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
250 ml, Flasche, 250 Milliliter
Click to view available options
Menge:
100 ml
250 ml
500 ml
Verpackung:
Flasche
Packungsgröße:
250 Milliliter
500 Milliliter
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO 9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025 konform ist und Vorschriften des ISO-Leitfadens 34 einhält.
Chemische Identifikatoren
CAS 14797-55-8
Summenformel NO3-
Molekulargewicht (g/mol) 62.004
InChI-Schlüssel NHNBFGGVMKEFGY-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 943
ChEBI CHEBI:17632
IUPAC-Name Nitrat
SMILES [N+](=O)([O-])[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nitrat
Verpackung Flasche
Physikalische Form Flüssig
Konzentration 1 g/l ±0.002
Typ Standardlösung für die Ionenchromatographie mit einer Komponente
Solvent or Matrix H2O
Menge 250 ml
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
Chargennummer1011177 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/03/2025 ArtikelnummerA 031 250
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
NO3- f(N)-NITRAT-Lösung für Ionenchromatographie 1 g/l H2O-Matrix, Fisher Chemical™ >