Learn More
BRAND™ Enghals-Erlenmeyerkolben
Enghals-Erlenmeyerkolben besitzen einen Bördelrand und sind graduiert.
Marke: BRAND™ 92714
Additional Details : Gewicht : 0.29000kg
Beschreibung
- Borosilikatglas 3.3
- DIN ISO 1773
- Mit Rollrand und Messskala
Spezifikation
25 ml | |
Eng | |
Mit Beads |
Borosilikatglas 3.3 | |
Ja |