Learn More
BRAND™ Enghals-Erlenmeyerkolben
Enghals-Erlenmeyerkolben besitzen einen Bördelrand und sind graduiert.
107.00 CHF - 434.00 CHF
Spezifikation
Material | Borosilikatglas 3.3 |
---|---|
Flaschenhalstyp | Eng |
Graduated | Ja |
Mouth Style | Mit Beads |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15272969
|
BRAND™
92714 |
25 ml |
114.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 05-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15537851
|
BRAND™
92724 |
100 ml |
107.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15262979
|
BRAND™
92763 |
2000 ml |
434.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10789581
|
BRAND™
92773 |
5000 ml |
116.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Borosilikatglas 3.3
- DIN ISO 1773
- Mit Rollrand und Messskala
Spezifikation
Borosilikatglas 3.3 | |
Eng | |
Ja | |
Mit Beads |