Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ 50 platinbehandelte Silikonschläuche
Minimieren Sie die Absorption von Proteinen und Lebensmitteln. Eine geringbindende Oberfläche macht diese flexiblen und beständigen Schläuche ideal für eine Vielzahl an Pumpen- und Transferanwendungen.
103.00 CHF - 930.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Flexible Schläuche |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | Erfüllt die Anforderungen an Kunststoffe gemäß FDA, USDA, U.S. Pharmacopeia Klasse VI, 24. Ausgabe und die 3A-Hygienestandards. |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Material | Platinbehandeltes Silikon |
Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 50 ft. |
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (angloamerikanisch) | Außendurchmesser (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (angloamerikanisch) | Außendurchmesser (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10584821
|
Thermo Scientific™
8060-0020 |
1/16 Zoll | 1/8 Zoll |
103.00 CHF
15 Meter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10264591
|
Thermo Scientific™
8060-0030 |
1/8 Zoll | 1/4 Zoll |
155.00 CHF
15 Meter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
11988477
|
Thermo Scientific™
8060-0040 |
3/16 Zoll | 5/16 Zoll |
170.00 CHF
15 Meter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10728861
|
Thermo Scientific™
8060-0050 |
3/16 Zoll | 3/8 Zoll |
204.00 CHF
15 Meter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
11978477
|
Thermo Scientific™
8060-0060 |
1/4 Zoll | 3/8 Zoll |
177.77 CHF
15 Meter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
12782447
|
Thermo Scientific™
8060-0070 |
1/4 Zoll | 7/16 Zoll |
271.00 CHF
15 Meter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
12193931
|
Thermo Scientific™
8060-0080 |
1/4 Zoll | 1/2 Zoll |
540.00 CHF
15 Meter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
11304705
|
Thermo Scientific™
8060-0100 |
5/16 Zoll | 1/2 Zoll |
321.00 CHF
15 Meter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10273921
|
Thermo Scientific™
8060-0120 |
3/8 Zoll | 1/2 Zoll |
243.00 CHF
15 Meter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10768861
|
Thermo Scientific™
8060-0130 |
3/8 Zoll | 9/16 Zoll |
391.00 CHF
15.20 Meter |
Verfügbar ab: 27-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10410343
|
Thermo Scientific™
8060-0140 |
3/8 Zoll | 5/8 Zoll |
474.00 CHF
15 Meter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
13485918
|
Thermo Scientific™
8060-0190 |
1/2 Zoll | 11/16 Zoll |
536.00 CHF
15.20 Meter |
Verfügbar ab: 25-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10060571
|
Thermo Scientific™
8060-0200 |
1/2 Zoll | 3/4 Zoll |
673.00 CHF
15 Meter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10603642
|
Thermo Scientific™
8060-0260 |
5/8 Zoll | 7/8 Zoll |
788.00 CHF
15 Meter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
11374705
|
Thermo Scientific™
8060-0310 |
3/4 Zoll | 1 Zoll |
930.00 CHF
15 Meter |
Verfügbar ab: 30-04-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17158728
|
Thermo Scientific™
8060-0120 |
3/8 Zoll | 1/2 Zoll |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
Beschreibung
Minimieren Sie die Absorption von Proteinen und Lebensmitteln. Diese flexiblen und beständigen Thermo Scientific™ Nalgene™ 50 platingehärteten Silikonschläuche verfügen über eine geringbindende Oberfläche und eignen sich so ideal für eine Vielzahl an Pumpen- und Transferanwendungen in der Pharmazeutik, in Laboren, in der Biotechnologie sowie Lebensmittel- und Getränkeindustrie.
Die hochreinen, transparenten Schläuche enthalten keine Phthalat-Weichmacher oder Peroxide, die in durchgeleitete Flüssigkeiten austreten können.- Geschmacksneutral, geruchlos, nicht zytotoxisch, pyrogenfrei und nicht hämolytisch
- Autoklavierbar, kann auch durch Gammabestrahlung, EtO und chemische Verfahren sterilisiert werden
- Härtegrad: 50 Shore A
Bestellinformationen:
Doppelt verpackte Rolle mit 15,2 m (50 ft.) pro Packung.
Hinweis:
Nicht für invasive Anwendungen bestimmt.
Spezifikation
Flexible Schläuche | |
Autoklavierbar | |
50 ft. | |
50 | |
Durometer 50(A) | |
450 °F |
Erfüllt die Anforderungen an Kunststoffe gemäß FDA, USDA, U.S. Pharmacopeia Klasse VI, 24. Ausgabe und die 3A-Hygienestandards. | |
Platinbehandeltes Silikon | |
15.24 m | |
Durchscheinend | |
Biegeradius 4x Außendurchmesser | |
232 °C |