Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ 50 platinbehandelte Silikonschläuche
Minimieren Sie die Absorption von Proteinen und Lebensmitteln. Eine geringbindende Oberfläche macht diese flexiblen und beständigen Schläuche ideal für eine Vielzahl an Pumpen- und Transferanwendungen.
Marke:  Thermo Scientific™ 8060-0190
Additional Details : Gewicht : 2.42000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13485918
  • 536.00 CHF / 15.20 Meter
Verfügbar ab: 31-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Minimieren Sie die Absorption von Proteinen und Lebensmitteln. Diese flexiblen und beständigen Thermo Scientific™ Nalgene™ 50 platingehärteten Silikonschläuche verfügen über eine geringbindende Oberfläche und eignen sich so ideal für eine Vielzahl an Pumpen- und Transferanwendungen in der Pharmazeutik, in Laboren, in der Biotechnologie sowie Lebensmittel- und Getränkeindustrie.
Die äußerst reinen und transparenten Schläuche enthalten keine Phthalat-Weichmacher oder Peroxide, die in durchgeleitete Flüssigkeiten austreten können.
  • Geschmacksneutral, geruchlos, nicht-zytotoxisch, pyrogenfrei, und nicht-hämolytisch
  • Autoklavierbar; kann auch durch Gammabestrahlung, EtO und chemische Verfahren sterilisiert werden
  • Härtegrad: Shore A, 50
Bestellinformationen:
Rollen zu 50 ′ (15,2 m) pro Karton.
Hinweis:
Nicht für invasive Anwendungen bestimmt.
Spezifikation
Spezifikation
Flexible Schläuche
Autoklavierbar
13 mm
11/16 Zoll
50 ft.
3/32 Zoll
50
Durometer 50(A)
6 psig bei 320 °F (160 °C)
232 °C
Erfüllt die Anforderungen an Kunststoffe gemäß FDA, USDA, U.S. Pharmacopeia Klasse VI, 24. Ausgabe und die 3A-Hygienestandards.
1/2 Zoll
Platinbehandeltes Silikon
17 mm
15.24 m
0.24 cm
Durchscheinend
Biegeradius 4x Außendurchmesser
450 °F