Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ 50 platinbehandelte Silikonschläuche
Minimieren Sie die Absorption von Proteinen und Lebensmitteln. Eine geringbindende Oberfläche macht diese flexiblen und beständigen Schläuche ideal für eine Vielzahl an Pumpen- und Transferanwendungen.
Marke: Thermo Scientific™ 8060-0120
Additional Details : Gewicht : 4.28000kg
Beschreibung
Minimieren Sie die Absorption von Proteinen und Lebensmitteln. Diese flexiblen und beständigen Thermo Scientific™ Nalgene™ 50 platingehärteten Silikonschläuche verfügen über eine geringbindende Oberfläche und eignen sich so ideal für eine Vielzahl an Pumpen- und Transferanwendungen in der Pharmazeutik, in Laboren, in der Biotechnologie sowie Lebensmittel- und Getränkeindustrie.
Die äußerst reinen und transparenten Schläuche enthalten keine Phthalat-Weichmacher oder Peroxide, die in durchgeleitete Flüssigkeiten austreten können.- Geschmacksneutral, geruchlos, nicht-zytotoxisch, pyrogenfrei, und nicht-hämolytisch
- Autoklavierbar; kann auch durch Gammabestrahlung, EtO und chemische Verfahren sterilisiert werden
- Härtegrad: Shore A, 50
Bestellinformationen:
Rollen zu 50 ′ (15,2 m) pro Karton.
Hinweis:
Nicht für invasive Anwendungen bestimmt.
Spezifikation
Flexible Schläuche | |
Autoklavierbar | |
9,5 mm | |
1/2 Zoll | |
50 ft. | |
1/16 Zoll | |
50 | |
Durometer 50(A) | |
7 psig bei 320 °F (160 °C) | |
232 °C |
Erfüllt die Anforderungen an Kunststoffe gemäß FDA, USDA, U.S. Pharmacopeia Klasse VI, 24. Ausgabe und die 3A-Hygienestandards. | |
3/8 Zoll | |
Platinbehandeltes Silikon | |
13 mm | |
15.24 m | |
0.16 cm | |
Durchscheinend | |
Biegeradius 4x Außendurchmesser | |
450 °F |