Learn More
Myogenin (Skeletal Muscle Marker) Mouse, Clone: MYOG/2660, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
234.00 CHF - 484.00 CHF
Spezifikation
Antigen | Myogenin (Skeletal Muscle Marker) |
---|---|
Klon | MYOG/2660 |
Konzentration | 200μg/mL |
Anwendungen | Immunohistochemistry |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15910558
|
EnquireBio
4656-MSM4-P1 |
100 μg |
484.00 CHF
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 03-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15900558
|
EnquireBio
4656-MSM4-P0 |
20 μg |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
Spezifikation
Myogenin (Skeletal Muscle Marker) | |
200μg/mL | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide. | |
Recombinant full-length human myogenin (MYOG) protein | |
Primary | |
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
34kDa |
MYOG/2660 | |
Immunohistochemistry | |
Unconjugated | |
RUO | |
4656 | |
IgG1 κ | |
Protein A/G purified from Bioreactor concentrate. | |
Nuclear | |
Rh-30 cells. Skeletal muscle or rhabdomyosarcoma. |