Learn More
Myogenin (Skeletal Muscle Marker) Mouse, Clone: MYOG/2660, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  EnquireBio 4656-MSM4-P0
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15900558
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Spezifikation
Myogenin (Skeletal Muscle Marker)
Nuclear
MYOG/2660
Unconjugated
Mouse
34kDa
Protein A/G purified from Bioreactor concentrate.
RUO
4656
IgG1 κ
Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide.
Recombinant full-length human myogenin (MYOG) protein
Rh-30 cells. Skeletal muscle or rhabdomyosarcoma.
20 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.