Learn More
Brady™ MiniMark™ Vinylband für den Innenbereich
MiniMark™ Vinyl Indoor Tape suitable for logistics identification.
145.00 CHF - 216.00 CHF
Spezifikation
Beschreibung | Klebeband B |
---|---|
Klebstofftyp | Acryl, Permanent |
Farbe | Weiß |
Ausführung | Glanz |
Format | Roll |
Produktcode | Marke | Dimensions (LxW) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Dimensions (LxW) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11540014
|
Brady™
710065 |
35 m x 50 mm |
216.00 CHF
1 Box |
Verfügbar ab: 25-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11530014
|
Brady™
710063 |
35 m x 25 mm |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
Beschreibung
- Indoor vinyl tape suitable for logistics identification.
Spezifikation
Klebeband B | |
Weiß | |
Roll | |
Thermotransfer | |
Für Anwendungen in Innenräumen, wie z. B. die Identifizierung von Lagerregalen | |
1 | |
-40°C | |
Je 1 | |
-40°bis +70 °C | |
0,025 mm | |
35 m |
Acryl, Permanent | |
Glanz | |
Vinyl | |
Klebeband für den Innenbereich | |
MiniMark Printer | |
2 Jahre | |
1 Roll/Box | |
-40°F to +158°F | |
0.004 in. | |
115 ft. | |
1,1 kg |