Learn More
Brady™ MiniMark™ Vinylband für den Innenbereich
Artikelnummer. 11530014
Change view
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
35 m x 25 mm
35 m x 50 mm
Packungsgröße:
1 BX
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) unitSize
11530014 35 m x 25 mm 1 BX
11540014 35 m x 50 mm 1 BX
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11530014 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 710063
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
MiniMark™ Vinyl Indoor Tape suitable for logistics identification.
  • Indoor vinyl tape suitable for logistics identification.
Spezifikation
Beschreibung Klebeband B
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl, Permanent
Farbe Weiß
Ausführung Glanz
Format Rolle
Material Vinyl
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Klebeband für den Innenbereich
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Anwendungen in Innenräumen, wie z. B. die Identifizierung von Lagerregalen
Zur Verwendung mit (Geräte) MiniMark-Drucker
Etiketten pro Zeile 1
Lebensdauer 2 Jahre
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -40 °C
Anzahl pro Packung 1 Roll/Box
Menge Je 1
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40 bis +158 °F
Temperaturbereich (metrisch) -40 bis +70 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,004 in.
Dicke (metrisch) 0,025 mm
Abmessungen (L x B) 35 m x 25 mm
Länge (angloamerikanisch) 115 ft.
Länge (metrisch) 35 m
Breite (angloamerikanisch) 0.984 in.
Breite (metrisch) 25 mm
Gewicht (metrisch) 1,1 kg