Learn More
Merck Millex™ Syringe Filter, MCE, 0.45 μm
For removing particulates, reducing signal-to-noise ratios and maintaining flat baselines
970.00 CHF - 2810.00 CHF
Spezifikation
Einwegprodukt | Ja |
---|---|
Material | Zellulosemischester (MCE) |
Porengröße | 0,45 μm |
Sterilität | Unsteril |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Analytische Probenvorbereitung |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15818571
|
Merck
SLHA02510 |
1000Pack |
2810.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 10-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10519222
|
Merck
SLHA025NB |
250Pack |
970.00 CHF
250 Stück |
Verfügbar ab: 17-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Zum Entfernen von Partikeln, Verbessern des Signal-Rausch-Verhältnisses und Erreichen flacher Basislinien.
Non-Sterile Millex™ Syringe Filters with MCE Membrane:- Housing is made from a low-extractable polyvinylidene chloride (PVC).
Applications:
Clarification of Aqueous Solutions, General Laboratory Filtration
Spezifikation
Ja | |
0,45 μm | |
Analytische Probenvorbereitung | |
Spritzenfilter | |
25 mm |
Zellulosemischester (MCE) | |
Unsteril | |
PVC | |
100 mL | |
25 mm |