Learn More
Merck Millex™ Syringe Filter, MCE, 0.45 μm
For removing particulates, reducing signal-to-noise ratios and maintaining flat baselines
Marke:  Merck SLHA02510
Additional Details : Gewicht : 3.50000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15818571
  • 2810.00 CHF / 1000 Stück
Verfügbar ab: 24-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Zum Entfernen von Partikeln, Verbessern des Signal-Rausch-Verhältnisses und Erreichen flacher Basislinien.
Nicht sterile Millex™ Spritzenfilter mit MCE-Membran:
  • Das Gehäuse besteht aus Polyvinylidenchlorid (PVC) mit geringer Extraktion.
Anwendungen:
Klärung von wässrigen Lösungen, allgemeine Laborfiltration
Spezifikation
Spezifikation
Ja
PVDF, MCE
Nicht steril
PVC
1000Pack
100 mL
25 mm
Zellulosemischester (MCE)
0,45 μm
Analytische Probenvorbereitung
Millex™
Spritzenfilter
25 mm