Learn More
Merck Millex™ Syringe Filter, MCE, 0.45 μm
For removing particulates, reducing signal-to-noise ratios and maintaining flat baselines
Marke: Merck SLHA025NB
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Zum Entfernen von Partikeln, Verbessern des Signal-Rausch-Verhältnisses und Erreichen flacher Basislinien.
Nicht sterile Millex™ Spritzenfilter mit MCE-Membran:- Das Gehäuse besteht aus Polyvinylidenchlorid (PVC) mit geringer Extraktion.
Anwendungen:
Klärung von wässrigen Lösungen, allgemeine Laborfiltration
Spezifikation
Ja | |
0,45 μm | |
Analytische Probenvorbereitung | |
250Pack | |
100 mL | |
25 mm |
Zellulosemischester (MCE) | |
Unsteril | |
PVC | |
Spritzenfilter | |
25 mm |