Learn More
ROBU VitraPOR™ Mikro-Filternutsche nach Pregl
Für kleine Filtrationsmengen
146.00 CHF
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 4 mL |
---|---|
Material | Borosilikatglas 3.3 |
Menge | 5/Packung |
Produktcode | Marke | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16873076
|
ROBU VitraPOR™
28042 |
2 |
146.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16863076
|
ROBU VitraPOR™
28041 |
1 |
146.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16853076
|
ROBU VitraPOR™
28040 |
0 |
146.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Highly resistant to most chemicals and temperatures up to 500°C
Spezifikation
4 mL | |
Borosilikatglas 3.3 | |
5/Packung |