missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ROBU VitraPOR™ Mikro-Filternutsche nach Pregl
Für kleine Filtrationsmengen
Marke: ROBU VitraPOR™ 28041
Additional Details : Gewicht : 0.06460kg
Beschreibung
- Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Chemikalien und Temperaturen bis 500 °C
Spezifikation
4 mL | |
Borosilikatglas 3.3 | |
1 | |
5/Packung |