Learn More
ROBU VitraPOR™ Mikro-Filternutsche nach Pregl
Für kleine Filtrationsmengen
Marke:  ROBU VitraPOR™ 28042
Additional Details : Gewicht : 0.06460kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16873076
  • 146.00 CHF / 5 Stück
Verfügbar ab: 22-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Chemikalien und Temperaturen bis 500 °C
Spezifikation
Spezifikation
4 mL
Borosilikatglas 3.3
2
5/Packung