missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MHC Class II Rat, Qfluor 710, Clone: M5/114.15.2, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
154.35 CHF - 297.15 CHF
Spezifikation
| Antigen | MHC Class II |
|---|---|
| Klon | M5/114.15.2 |
| Konzentration | 0.5mg/mL |
| Anwendungen | Flow Cytometry |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
15912398
|
EnquireBio
QAB70-QF710-25ug |
25 μg |
154.35 CHF
25 Mikrogramm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
|
15902398
|
EnquireBio
QAB70-QF710-100ug |
100 μg |
297.15 CHF
100 Mikrogramm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Spezifikation
| MHC Class II | |
| 0.5mg/mL | |
| Monoclonal | |
| Rat | |
| 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
| 14969 | |
| IgG2b κ | |
| Protein A/G Purified |
| M5/114.15.2 | |
| Flow Cytometry | |
| Qfluor 710 | |
| RUO | |
| NP_034512 | |
| H2-Ab1 and H2-Eb1 | |
| Primary | |
| Store at 2-4°C. |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts