missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MHC Class II Rat, Qfluor 710, Clone: M5/114.15.2, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Marke: EnquireBio QAB70-QF710-25ug
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
| MHC Class II | |
| Monoclonal | |
| 0.5mg/mL | |
| 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
| H2-Ab1 and H2-Eb1 | |
| Protein A/G Purified | |
| RUO | |
| 14969 | |
| IgG2b κ |
| Flow Cytometry | |
| M5/114.15.2 | |
| Qfluor 710 | |
| NP_034512 | |
| Rat | |
| 25 μg | |
| Primary | |
| Store at 2-4°C. |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
MHC Class II Rat, Qfluor 710, Clone: M5/114.15.2, enQuireBio™ > 25 μg
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur