Learn More
MHC Class II Rat, Qfluor 710, Clone: M5/114.15.2, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Marke:  EnquireBio QAB70-QF710-100ug
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15902398
  • 297.15 CHF / 100 Mikrogramm
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Spezifikation
MHC Class II
Monoclonal
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
H2-Ab1 and H2-Eb1
Protein A/G Purified
RUO
14969
IgG2b κ
Flow Cytometry
M5/114.15.2
Qfluor 710
NP_034512
Rat
100 μg
Primary
Store at 2-4°C.